Learn More
2-Aminothiazol-5-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10402590 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10402590 1 g Glasflasche 1 Gramm
10301280 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10402590 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 429570010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 40283-46-3 | C4H4N2O2S | 144.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40283-46-3
Summenformel C4H4N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 144.15
MDL-Nummer MFCD06203554
InChI-Schlüssel ZFMRDDYYJJCBKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiazole-5-carboxylic acid, 2-amino-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-amino, 2-amino-5-carboxy-1,3-thiazole, pubchem21384, acmc-209jcp, 2-aminothiazole-5-carboxylicacid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-amino, 2-aminothiazole-5-formic acid, 2-azanyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 315243
IUPAC-Name 2-Amino-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
SMILES C1=C(SC(=N1)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminothiazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 182.0°C to 184.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 144.15
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminothiazole-5-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.