Learn More
2-Aminothiazol, TRC
Artikelnummer. 30323306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323306 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323306 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6304155G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminothiazole
CAS 96-50-4
Summenformel C3H4N2S
Menge 5 g
Synonym 1,3-Thiazol-2-amine, 2-Amino-1,3-thiazole, 2-Aminothiazole, 2-Thiazolylamine, Abadol, Abadole, Aminothiazole, Basedol, NSC 1900, 2-Amino-thiazole, 2-Imino-4-thiazoline
InChI-Formel InChI=1S/C3H4N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
SMILES Nc1nccs1
IUPAC-Name 1,3-Thiazol-2-amin
Molekulargewicht (g/mol) 100.14
Formelmasse 100.0095