Learn More
2-Aminothiobenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15478267 1 g 1 Gramm
15488267 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478267 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51809.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2454-39-9 | C7H8N2S | 152.215 g/mol
It can be heated to produce 2-trifluoromethyl-3H-quinazoline-4-thione in the presence of reagent molecular sieves and solvent CHCl3 with reaction time of 2 hours. It is an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kann erhitzt werden, sodass in Gegenwart von Reagenzmolekularsieben und des Lösungsmittels CHCl mit einer Reaktionszeit von 2 Stunden 3-2Trifluormethyl-3H-Chinazolin-4-Thion produziert wird. Es ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt, das in Agrochemikalien, Pharmazeutika und Farbstoffen eingesetzt wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2454-39-9
Summenformel C7H8N2S
Molekulargewicht (g/mol) 152.215
MDL-Nummer MFCD00963496
InChI-Schlüssel HPZKAJRFABCGFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiobenzamide, 2-amino-thiobenzamide, 2-aminobenzothioamide, benzenecarbothioamide, 2-amino, thioanthranilamide, o-aminothiobenzamide, 2-aminobenzene-1-carbothioamide, amino 2-aminophenyl methane-1-thione, benzamide, o-aminothio, thioanthranilsaureamid
PubChem CID 1550990
IUPAC-Name 2-Aminobenzolcarbothioamid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=S)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminothiobenzamide
Schmelzpunkt 115°C to 120°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 152.21
Reinheit (%) 97%