Learn More
(2-Anilinopyrimidin-5-yl)methylamin, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10613085
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10613085 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10603085 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10613085 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC69213DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1093860-47-9
Summenformel C11H12N4
Molekulargewicht (g/mol) 200.245
MDL-Nummer MFCD11841074
InChI-Schlüssel IGMKIKUXMJLMOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminomethyl-n-phenylpyrimidin-2-amine, 2-anilinopyrimidin-5-yl methylamine, 5-aminomethyl-2-phenylamino pyrimidine, 5-aminomethyl pyrimidin-2-yl phenylamine
PubChem CID 43811051
IUPAC-Name 5-(Aminomethyl)-N-phenylpyrimidin-2-amin
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=NC=C(C=N2)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Anilinopyrimidin-5-yl)methylamine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) 95%