Learn More
2-Anilinopyrimidin-5-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10709425
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10709425 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10307314 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10158754 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10709425 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC69204CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 108002-87-5
Summenformel C11H9N3O
Molekulargewicht (g/mol) 199.213
InChI-Schlüssel QNFHXIZSGIGYOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylamino pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-anilinopyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-phenylamino pyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-anilinopyrimidine-5-carbaldehyde
PubChem CID 33589542
IUPAC-Name 2-Anilinopyrimidin-5-Carbaldehyd
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=NC=C(C=N2)C=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-anilinopyrimidine-5-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 199.21
Reinheit (%) 97%