Learn More
2-Anisidin, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309675
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309675 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30309675 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC10266000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Anisidine (2-Methoxyaniline)
CAS 90-04-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Anisidine (2-Methoxyaniline)
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C7 H9 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym o-Anisidine (8CI), 2-Methoxybenzenamine, 1-Amino-2-methoxybenzene, 2-Aminoanisole, 2-Aminomethoxybenzene, 2-Methoxy-1-aminobenzene, 2-Methoxyaniline, 2-Methoxyphenylamine, NSC 3122, o-Aminoanisole, o-Aminomethoxybenzene, o-Methoxyaniline, o-Methoxyphenylamine
InChI-Formel InChI=1S/C7H9NO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,8H2,1H3
SMILES COc1ccccc1N
IUPAC-Name 2-Methoxyanilin
Molekulargewicht (g/mol) 123.15
Menge 100 mg
Formelmasse 123,0684 g/mol