Learn More
2-(Azidomethyl)benzenboronsäure Pinacolester, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15454196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15454196 5 g 5 Gramm
15444196 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454196 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58386.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1223598-41-1
Summenformel C13H18BN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 259.116
MDL-Nummer MFCD22124732
InChI-Schlüssel DWSJHXRRSHEEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-azidomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb515, 2-azidomethyl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 57416890
IUPAC-Name 2-[2-(Azidomethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2CN=[N+]=[N-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Azidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Menge 5 g
Formelmasse 260.12
Reinheit (%) 95%