Learn More
Julabo™ Doppelschlaucholiven für Kryo-Kompaktthermostat
Artikelnummer. 11920328
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Schläuche mit 10mm Innendurchmesser
Schläuche mit 12mm Innendurchmesser
Schläuche mit 8 mm Innendurchmesser
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11920328 Schläuche mit 10mm Innendurchmesser 2 Stück
11950318 Schläuche mit 12mm Innendurchmesser 2 Stück
11990298 Schläuche mit 8 mm Innendurchmesser 2 Stück
3 options
Artikelnummer. 11920328
Marke: Julabo™ 8970447