Learn More
2-Benzimidazolinon, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317330
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30317330 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317330 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC10536550
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 615-16-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C7 H6 N2 O
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym Lansoprazole Imp. D (EP), Rabeprazole Sodium Imp. K (EP), Rabeprazole Imp. K (EP), 2H-Benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-, 2-Benzimidazolinone (6CI,7CI,8CI), 1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-one, 1,3-Dihydrobenzimidazol-2-one, 1H-Benzimidazol-2(3H)-one, 1H-Benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 2(3H)-Benzimidazolone, 2(3H)-Oxobenzimidazole, 2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole, 2-Benzimidazolol, 2-Benzimidazolone, 2-Hydroxybenzimidazole, N,N'-(1,2-Phenyleneurea), NSC 10383, NSC 178108, Urea, N,N'-(1,2-phenylene)-, o-Phenyleneurea, Lansoprazole Impurity D, Rabeprazole Sodium Impurity K, Rabeprazole Impurity K
InChI-Formel InChI=1S/C7H6N2O/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
SMILES O=C1Nc2ccccc2N1
IUPAC-Name 1,3-Dihydrobenzimidazol-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 134.14
Menge 100 mg
Formelmasse 134,048 g/mol