Learn More
(2-Benzimidazolylthio)essigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463544
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11463544 5 g 5 Gramm
11473544 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463544 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11221.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3042-00-0 | C9H7N2O2S | 207.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3042-00-0
Summenformel C9H7N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 207.23
MDL-Nummer MFCD00022673
InChI-Schlüssel UYNVBLJQBCTRKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-benzimidazolythio acetic acid, 2-benzimidazolylthio-acetic acid, 2-benzimidazolylthio acetic acid, 1h-benzoimidazol-2-ylsulfanyl acetic acid, 1h-benzimidazol-2-ylthio acetic acid, 2-1h-benzo d imidazol-2-yl thio acetic acid, 2-1h-1,3-benzodiazol-2-ylsulfanyl acetic acid, 1h-benzimidazol-2-ylsulfanyl acetic acid, 1h-1,3-benzodiazol-2-ylsulfanyl acetic acid, 2-benzimidazol-2-ylthioacetic acid
PubChem CID 137805
IUPAC-Name 2-(1H-Benzimidazol-2-ylsulfanyl)essigsäure
SMILES [O-]C(=O)CSC1=NC2=CC=CC=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Benzimidazolylthio)acetic acid
Schmelzpunkt ∼215°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 11825
Formelmasse 208.24
Reinheit (%) 98%