Learn More
2-Benzo[b]furan-3-ylethanol, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10677854
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10677854 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10082014 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10677854 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC40809DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 75611-06-2
Summenformel C10H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.188
MDL-Nummer MFCD08271904
InChI-Schlüssel QBEGKDXITSPUTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzofuran-3-yl ethanol, 2-benzo b furan-3-ylethanol, 2-1-benzofuran-3-yl ethanol, 2-1-benzofuran-3-yl ethan-1-ol, 2-benzofuran-3-yl ;ethanol, 2-benzo b furan-3-yl ethanol, 2-benzo b furan-3-ylethan-1-ol
PubChem CID 10953836
IUPAC-Name 2-(1-Benzofuran-3-yl)ethanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzo[b]furan-3-ylethanol
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 95%