Learn More
2-Benzothiazolmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494227
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15494227
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31631.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 37859-42-0 | C8H7NOS | 165.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37859-42-0
Summenformel C8H7NOS
Molekulargewicht (g/mol) 165.21
MDL-Nummer MFCD00226293
InChI-Schlüssel PQXMQZYDBQBWNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo d thiazol-2-ylmethanol, 2-benzothiazolemethanol, 2-hydroxymethylbenzothiazole, 1,3-benzothiazol-2-yl-methanol, benzothiazol-2-ylmethan-1-ol, zlchem 107, pubchem14535, benzothiazol-2-yl-methanol, chembl71700, 1,3-benzothiazol-2-yl methanol
PubChem CID 268122
IUPAC-Name 1,3-Benzothiazol-2-ylmethanol
SMILES OCC1=NC2=CC=CC=C2S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzothiazolemethanol
Schmelzpunkt 96°C to 100°C
Menge 1 g
Formelmasse 165.21
Reinheit (%) 97%