Learn More
2-Benzotriazolylphenol, TRC
Artikelnummer. 30346354
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346354 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346354 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB207055250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Benzotriazolyl-phenol
CAS 10096-91-0
Summenformel C12H9N3O
Menge 250 mg
Synonym 2-(2-Hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)phenol, 2-(2'-Hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2'-Hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(o-Hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(o-Hydroxyphenyl)benzotriazole, CGL 900
InChI-Formel InChI=1S/C12H9N3O/c16-12-8-4-3-7-11(12)15-13-9-5-1-2-6-10(9)14-15/h1-8,16H
SMILES Oc1ccccc1n2nc3ccccc3n2
IUPAC-Name 2-(Benzotriazol-2-yl)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 211.22
Formelmasse 211.0746