Learn More
2-Benzotriazolylphenol, TRC
Artikelnummer. 30330193
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330193 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330193 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB207055500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzotriazolyl-phenol
CAS 10096-91-0
Summenformel C12H9N3O
Menge 500 mg
Synonym 2-(2-Hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)phenol, 2-(2'-Hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2'-Hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(o-Hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(o-Hydroxyphenyl)benzotriazole, CGL 900
InChI-Formel InChI=1S/C12H9N3O/c16-12-8-4-3-7-11(12)15-13-9-5-1-2-6-10(9)14-15/h1-8,16H
SMILES Oc1ccccc1n2nc3ccccc3n2
IUPAC-Name 2-(Benzotriazol-2-yl)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 211.22
Formelmasse 211.0746