Learn More
2-Benzoylbenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Benzoylbenzoic Acid |
| CAS | 85-52-9 |
| Summenformel | C14H10O3 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-Carboxybenzophenone, Benzophenone-2-carbonic Acid, Benzophenone-2-carboxylic Acid, NSC 6646, Ortho-benzoylbenzoic Acid, SKP 10A, SKP 10AT, o-Benzoylbenzoic Acid, o-Carboxybenzophenone, 2-Benzoquinonecarboxylic Acid, o-Benzoylbenzoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H10O3/c15-13(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-12(11)14(16)17/h1-9H,(H,16,17) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC=C1C(O)=O)C2=CC=CC=C2 |
| IUPAC-Name | 2-Benzoylbenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 226.23 |
| Formelmasse | 226.063 |