Learn More
Alfa Aesar™ 2-Benzoylpyridin, 99 %
Artikelnummer. 11499832
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499832 250 g 250 Gramm
11489832 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499832 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. A10857.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anwendungen
Die Schiff-Basen (2-Benzoylpyridin) und Kupfer(II)-Komplexe zeigen moderate antimykotische Aktivitäten. 2-Benzoylpyridin ist ein aromatischer Substituent, der selektive wachstumshemmende Auswirkungen hat, wobei die Mehrheit eine größere antineoplastische Aktivität aufweist. Die Reaktion von 2-Benzoylpyridin N(4)-Phenyl-Thiosemicarbazon (HL) mit einer Vielzahl von Kupfersalzen ergab eine Reihe von Kupfer(II)-Komplexen des Typs [CuLX]. Komplexe von 2-Benzoylpyridin-Thiosemicarbazon (H2Bz4DH) sowie von dessen N(4)-Methyl (H2Bz4Me) und N(4)-Phenyl (H2Bz4Ph)-Analoga mit Eisen(II), Nickel(II) und Zink(II) wurden durch eine Vielzahl spektroskopischer Verfahren charakterisiert.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-02-1
Summenformel C12H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 183.21
MDL-Nummer MFCD00006300
InChI-Schlüssel GCSHUYKULREZSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzoylpyridine, phenyl pyridin-2-yl methanone, phenyl 2-pyridyl ketone, methanone, phenyl-2-pyridinyl, pyridine, 2-benzoyl, 2-pyridyl phenyl ketone, ketone, phenyl 2-pyridyl, phenyl 2-pyridinyl methanone, phenyl-a-pyridylketone, phenyl 2-pyridyl methanone
PubChem CID 7038
IUPAC-Name Phenyl(pyridin-2-yl)methanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzoylpyridine
Schmelzpunkt 41°C to 45°C
Siedepunkt 313°C
Flammpunkt 167°C (332°F)
Menge 250 g
Beilstein 120283
Formelmasse 183.21
Reinheit (%) 99%