Learn More
2-Benzoylpyridin, TRC
Artikelnummer. 30137423
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137423 100 g 100 Gramm
17932765 25 g 25 Gramm
17993665 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137423 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB209570100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-02-1
Summenformel C12 H9 N O
Molekulargewicht (g/mol) 183.21
Synonym Phenyl(pyridin-2-yl)methanone, Doxylamine Hydrogen Succinate Imp. D (EP), 2-Benzoylpyridine
IUPAC-Name Phenyl(pyridin-2-yl)methanon
SMILES O=C(c1ccccc1)c2ccccn2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl(pyridin-2-yl)methanone
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H9NO/c14-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-13-11/h1-9H
Formelmasse 183.0684