Learn More
2-Benzoylpyrrol, TRC
Artikelnummer. 30337025
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337025 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337025 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1228002G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzoylpyrrole
CAS 7697-46-3
Summenformel C11 H9 N O
Menge 2 g
Synonym Pyrrol-2-yl Phenyl Ketone, Phenyl(1H-pyrrol-2-yl)methanone, 2-Benzoyl-1H-pyrrole
InChI-Formel InChI=1S/C11H9NO/c13-11(10-7-4-8-12-10)9-5-2-1-3-6-9/h1-8,12H
SMILES O=C(c1ccccc1)c2ccc[nH]2
IUPAC-Name Phenyl(1H-pyrrol-2-yl)methanon
Molekulargewicht (g/mol) 171.2
Formelmasse 171.0684