Learn More
2-(Benzylamino)-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10561492
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10561492 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10466662 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10561492 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00042CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 342405-23-6
Summenformel C11H10N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 234.27
MDL-Nummer MFCD03086200
InChI-Schlüssel REVWBJBCAIBQGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzylamino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, maybridge3_004319, 2-benzylamino thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-phenylmethyl amino
PubChem CID 2779647
IUPAC-Name 2-(Benzylamino)-1,3-thiazol-5-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CN=C(NCC2=CC=CC=C2)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Benzylamino)-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 234.28
Reinheit (%) 95%