Learn More
[2-(Benzyloxy)-2-oxoethyl](4-phenylbutyl)phosphinsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30052075
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052075 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30052075 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0645.090025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
[2-(Benzyloxy)-2-oxoethyl](4-phenylbutyl)phosphinsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [2-(Benzyloxy)-2-oxoethyl](4-phenylbutyl)phosphinic Acid
CAS 87460-09-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile [2-(Benzyloxy)-2-oxoethyl](4-phenylbutyl)phosphinic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H23 O4 P
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-[Hydroxy(4-phenylbutyl)phosphinyl]acetic Acid 1-(Phenylmethyl) Ester
InChI-Formel InChI=1S/C19H23O4P/c20-19(23-15-18-12-5-2-6-13-18)16-24(21,22)14-8-7-11-17-9-3-1-4-10-17/h1-6,9-10,12-13H,7-8,11,14-16H2,(H,21,22)
SMILES OP(=O)(CCCCc1ccccc1)CC(=O)OCc2ccccc2
IUPAC-Name (2-Benzyloxy-2-oxo-ethyl)-(4-phenylbutyl)phosphinsäure
Molekulargewicht (g/mol) 346.36
Menge 25 mg
Formelmasse 346,1334 g/mol