Learn More
2-Benzyloxy-5-nitrobenzoesäurebenzylester, TRC
Artikelnummer. 30335412
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30335412 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335412 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB287145500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzyloxy-5-nitro-benzoic Acid Benzyl Ester
CAS 1329485-44-0
Summenformel C21H17NO5
Menge 500 mg
Synonym Benzyl 2-(Benzyloxy)-5-nitrobenzoate, 5-Nitro-2-(phenylmethoxy)benzoic Acid Phenylmethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C21H17NO5/c23-21(27-15-17-9-5-2-6-10-17)19-13-18(22(24)25)11-12-20(19)26-14-16-7-3-1-4-8-16/h1-13H,14-15H2
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(c1)C(=O)OCc3ccccc3
IUPAC-Name Benzyl-5-nitro-2-phenylmethoxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 363.36
Formelmasse 363.1107