Learn More
2-(Benzyloxy)benzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30337274
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337274 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337274 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB4110082.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Benzyloxy)benzaldehyde
CAS 5896-17-3
Summenformel C14H12O2
Menge 2.5 g
Synonym 2-[2-(Aminocarbonyl)phenoxy]acetic Acid, (2-Carbamoylphenoxy)acetic Acid, (o-Carbamoylphenoxy)acetic Acid, 2-(2-Carbamoylphenoxy)acetic Acid, 2-(2-Carbamoylphenoxy)aceticacid, 2-(Carboxymethoxy)benzamide, NSC 65589, Salicylamide O-Acetic Acid, [2-(Aminocarbonyl)phenoxy]acetic Acid, o-Carboxyamidophenoxyacetic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C14H12O2/c15-10-13-8-4-5-9-14(13)16-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-10H,11H2
SMILES O=Cc1ccccc1OCc2ccccc2
IUPAC-Name 2-Phenylmethoxybenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 212.24
Formelmasse 212.0837