Learn More
2-Benzyloxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459623
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459623 10 g 10 Gramm
11469623 50 g 50 Gramm
11479623 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459623 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12425.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14389-86-7 | C14H11O3 | 227.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14389-86-7
Summenformel C14H11O3
Molekulargewicht (g/mol) 227.24
MDL-Nummer MFCD00051940
InChI-Schlüssel GMOYUTKNPLBTMT-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 1810581
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC=C1OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzyloxybenzoic acid
Schmelzpunkt 76°C to 78°C
Menge 10 g
Synonym 2-benzyloxy benzoic acid, 2-benzyloxybenzoic acid, benzoic acid,2-phenylmethoxy, 2-phenylmethoxy benzoic acid, benzoic acid, 2-phenylmethoxy, enamine_005339, benzyloxybenzoic acid, acmc-20ao3m, 2-benzyloxy-benzoic acid, 2-benzyloxybenzoicacid
IUPAC-Name 2-Phenylmethoxybenzoesäure
Formelmasse 228.25
Reinheit (%) 98%