Learn More
2-Benzyloxybenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Benzyloxybenzoic Acid |
| CAS | 14389-86-7 |
| Summenformel | C14 H12 O3 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | Benzoic acid, 2-(phenylmethoxy)-, Benzoic acid, o-(benzyloxy)- (6CI,8CI), 2-(Phenylmethoxy)benzoic acid, 2-(Benzyloxy)benzoic acid, 2-[(Phenylmethyl)oxy]benzoic acid, O-Benzylsalicylic acid, Salicylic acid benzyl ether, o-(Benzyloxy)benzoic acid, 2-Benzyloxybenzoic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H12O3/c15-14(16)12-8-4-5-9-13(12)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1OCc2ccccc2 |
| IUPAC-Name | 2-Phenylmethoxybenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 228.24 |
| Formelmasse | 228.0786 |