Learn More
2-Benzyloxyphenylmagnesiumbromid, 1M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Product Code. 11916021 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Unit Size:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
11916021 50 mL AcroSeal™ Glasflasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11916021 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 440320500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-04-2027
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Benzyloxyphenylmagnesium bromide
CAS 328000-16-4, 109-99-9
CAS Min. % 26.08, 69.8
CAS Max. % 30.2, 73.92
Farbe Braun bis gelb
Dichte 1.0470g/mL
Flammpunkt −20°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C13H11BrMgO
Strukturformel C6H5CH2OC6H4
MDL-Nummer MFCD08705262
Menge 50 mL
Relative Dichte 1.047
Synonym 2-benzyloxyphenylmagnesium bromide solution, velkjpfzdyxbde-uhfffaoysa-m, 2-benzyloxyphenyl magnesium bromide, 2-benzyloxy phenylmagnesium bromide, 2-benzyloxy phenyl magnesium bromide, 2-benzyloxyphenylmagnesium bromide, 1m, 2-benzyloxy phenyl bromo magnesium, 2-benzyloxyphenylmagnesium bromide, 1m, magnesium, bromo 2-phenylmethoxy phenyl, grignard reagent
InChI-Schlüssel VELKJPFZDYXBDE-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=CC=C1OCC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Magnesium;Phenylmethoxybenzol;Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 287.44
PubChem CID 13183249
Formelmasse 287.43
Physikalische Form Lösung
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Benzyloxyphenylmagnesium bromide, 1M solution in THF
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke