Learn More
2-Benzylpyridin, TRC
Artikelnummer. 30333248
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30333248 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30333248 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2887401G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzylpyridine
CAS 101-82-6
Summenformel C12 H11 N
Menge 1 g
Synonym 2-Benzylpyridine, Pheniramine Maleate Imp. A (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C12H11N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2
SMILES C(c1ccccc1)c2ccccn2
IUPAC-Name 2-Benzylpyridin
Molekulargewicht (g/mol) 169.22
Formelmasse 169.0891