Learn More
2-Beta-D-Ribofuranosyl-4-thiazolcarbonsäureethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Beta-D-Ribofuranosyl-4-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 95936-53-1 |
| Summenformel | C11 H15 N O6 S |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Ethyl 2-β-D-Ribofuranosylthiazole-4-carboxylate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H15NO6S/c1-2-17-11(16)5-4-19-10(12-5)9-8(15)7(14)6(3-13)18-9/h4,6-9,13-15H,2-3H2,1H3/t6-,7-,8-,9-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)c1csc(n1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O |
| IUPAC-Name | Ethyl-2-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3-thiazol-4-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 289.305 |
| Formelmasse | 289.062 |