Learn More
2-Boc-2-azabicyclo-[2.2.1]-hept-5-en, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450529
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450529 5 g 5 Gramm
15460529 250 mg 250 Milligramm
15440529 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450529 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63698.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 188345-71-3 | C11H17NO2 | 195.262 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 188345-71-3
Summenformel C11H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 195.262
MDL-Nummer MFCD22416354
InChI-Schlüssel ZATXHTCUZAWODK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15837921
IUPAC-Name Tert-Butyl 5-Azabicyclo[2.2.1]Hept-2-en-5-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2CC1C=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene
Farbe Gelb
Menge 5 g
Synonym 2-boc-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene, tert-butyl 2-aza-bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylate, tert-butyl 2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylate, 2-tert-butoxycarbonyl-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene, tert-butyl2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylate, ksc497c1n, tert-butyl 5-azabicyclo 2.2.1 hept-2-ene-5-carboxylate, 2-aza-bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-tert-butyloxycarbonyl-2-azabicyclo 2.2.1 hepta-5-ene, 2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formelmasse 195.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit