Learn More
2-Boc-2-azabicyclo-[2.2.1]-hept-5-en, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460529
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15460529
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63698.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 188345-71-3 | C11H17NO2 | 195.262 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 188345-71-3
Summenformel C11H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 195.262
MDL-Nummer MFCD22416354
InChI-Schlüssel ZATXHTCUZAWODK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15837921
IUPAC-Name Tert-Butyl 5-Azabicyclo[2.2.1]Hept-2-en-5-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2CC1C=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene
Farbe Gelb
Menge 250 mg
Synonym 2-boc-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene, tert-butyl 2-aza-bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylate, tert-butyl 2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylate, 2-tert-butoxycarbonyl-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene, tert-butyl2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylate, ksc497c1n, tert-butyl 5-azabicyclo 2.2.1 hept-2-ene-5-carboxylate, 2-aza-bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-tert-butyloxycarbonyl-2-azabicyclo 2.2.1 hepta-5-ene, 2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formelmasse 195.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit