Learn More
2-(Boc-amino)-4-methylpyridin, 97 %
Artikelnummer. 15487587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15487587 250 mg 250 Milligramm
15477587 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H35892.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90101-20-5
Summenformel C11H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.261
MDL-Nummer MFCD07776933
InChI-Schlüssel SABMAMDNSRZJBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-methylpyridin-2-yl carbamate, tert-butyl n-4-methylpyridin-2-yl carbamate, 2-boc-amino-4-methylpyridine, tert-butyl 4-methylpyridin-2-ylcarbamate, 4-methylpyridin-2-yl carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 4-methyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, ambkkkkk140, tert-butyl 4-methyl-2-pyridinylcarbamate
PubChem CID 11063648
IUPAC-Name Tert-Butyl (4-Methylpyridin-2-yl)Carbamat
SMILES CC1=CC(=NC=C1)NC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Boc-amino)-4-methylpyridine
Schmelzpunkt 118°C to 119°C
Menge 250 mg
Formelmasse 208.26
Reinheit (%) 97%