Learn More
2-(Boc-amino)Pyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15493977 5 g 5 Gramm
15403987 250 mg 250 Milligramm
15483977 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30741.06
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 38427-94-0 | C10H14N2O2 | 194.234 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38427-94-0
Summenformel C10H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 194.234
MDL-Nummer MFCD03411622
InChI-Schlüssel ORUGTGTZBRUQIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-boc-amino pyridine, tert-butyl pyridin-2-ylcarbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino pyridine, tert-butyl n-pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl n-2-pyridyl carbamate, pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, n-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, pubchem17730, boc-2-aminopyridine
PubChem CID 11206349
IUPAC-Name Tert-Butyl N-Pyridin-2-ylcarbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Boc-amino)pyridine
Schmelzpunkt 92°C to 94°C
Menge 5 g
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 95%