Learn More
2-Brom-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanon, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10699564
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10699564 1 g 1 Gramm
10689564 250 mg 250 Milligramm
10567054 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10699564 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC09505DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 3292-77-1
Summenformel C5H4BrNOS
Molekulargewicht (g/mol) 206.06
MDL-Nummer MFCD06411540
InChI-Schlüssel AQRFTRDAOYSMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-thiazol-2-yl ethanone, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-bromoacetyl-1,3-thiazole, 2-bromo-1-thiazol-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-thiazolyl, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl-1-ethanone, 1-bromo-1,3-thiazole-2-yl ethane-2-one, 2-bromoacetylthiazole, 2-bromoacetyl thiazole
PubChem CID 2795212
IUPAC-Name 2-Brom-1-(1,3-Thiazol-2-yl)ethanon
SMILES BrCC(=O)C1=NC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(1, 3-thiazol-2-yl)ethanone
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 206.06
Reinheit (%) 97%