Learn More
2-Brom-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanon, TRC
Artikelnummer. 30338793
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30338793 1 g 1 Gramm
30329798 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30338793 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6884081G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone
CAS 3292-77-1
Summenformel C5H4BrNOS
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H4BrNOS/c6-3-4(8)5-7-1-2-9-5/h1-2H,3H2
SMILES BrCC(=O)c1nccs1
IUPAC-Name 2-Brom-1-(1,3-Thiazol-2-yl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 206.06
Formelmasse 204.9197