Learn More
2-Bromo-1-(2-(4 -Chlorphenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)-1-Ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10492033
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10492033 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10644553 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10492033 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00935CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 54001-36-4
Summenformel C12H9BrClNOS
Molekulargewicht (g/mol) 330.62
MDL-Nummer MFCD04115414
InChI-Schlüssel MDZFMZALZSZQSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 5-bromoacetyl-4-methyl-2-4'-chlorophenyl thiazole, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methylthiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-5-thiazolyl ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-thiazol-5-yl ethanone, 2-bromanyl-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-one
PubChem CID 2794647
IUPAC-Name 2-bromo-1-[2-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1=CC=C(Cl)C=C1)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-[2-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1, 3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 330.63
Reinheit (%) 95%