Learn More
2-Bromo-1-(2-thienyl)-1-Ethanon, technischer Gütegrad, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10039201
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10039201 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10416462 1 g Amber Glass Bottle -
10567844 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10039201 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC13005CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 10531-41-6
Summenformel C6H5BrOS
Molekulargewicht (g/mol) 205.069
InChI-Schlüssel UHWNENCHFSDZQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-thiophen-2-yl ethanone, 2-2-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-thiophen-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-2-thienyl ethanone, 2-bromo-1-thiophen-2-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-thienyl, 2-bromo-1-2-thienyl ethan-1-one
PubChem CID 2776372
IUPAC-Name 2-Brom-1-Thiophen-2-ylethanon
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(2-thienyl)-1-ethanone
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 205.07
Reinheit (%) 90%