Learn More
2-Bromo-1-[3-(3,4-dichlorphenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-on, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10069601
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10069601 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10069601 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB04954DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-[3-(3, 4-dichlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
CAS 175277-38-0
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C11H6BrCl2NO2
MDL-Nummer MFCD00173899
Menge 1 g
Synonym 5-bromoacetyl-3-3,4-dichlorophenyl isoxazole, 2-bromo-1-3-3,4-dichlorophenyl isoxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-3,4-dichlorophenyl-isoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-3,4-dichlorophenyl-1,2-oxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-3,4-dichlorophenyl isoxazol-5-yl ethanone, pubchem8719, buttpark 43\57-73
InChI-Schlüssel CBDHLEMYIQJYII-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=NOC(=C2)C(=O)CBr)Cl)Cl
IUPAC-Name 2-Brom-1-[3-(3,4-dichlorphenyl)-1,2-oxazol-5-yl]ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 334.978
PubChem CID 2799583
Formelmasse 334.98
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch