Learn More
2-Brom-1-[3-(4-chlorphenyl)-5-isoxazolyl]-1-Ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-1-[3-(4-chlorophenyl)-5-isoxazolyl]-1-ethanone |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 300.54 |
| Reinheit (%) | 97% |