Learn More
2-Brom-1-(3-chlor-4-methylphenyl)propan-1-on, technisch, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10222492
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10222492 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10793993 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10222492
Marke: Thermo Scientific Maybridge BTB09098DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 175135-93-0
Summenformel C10H10BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 261.543
MDL-Nummer MFCD00067862
InChI-Schlüssel RGMFWCVOMGKIJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl propan-1-one, 2-bromo-3'-chloro-4'-methylpropiophenone, 1-propanone,2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl, 2-bromo-3'-chloro-4'methyl propiophenone, 2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl-1-propanone, 2-bromanyl-1-3-chloranyl-4-methyl-phenyl propan-1-one
PubChem CID 2774950
IUPAC-Name 2-Brom-1-(3-Chlor-4-Methylphenyl)propan-1-on
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C(C)Br)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(3-chloro-4-methylphenyl)propan-1-one
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 261.55
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch