Learn More
2-Brom-1-(3-chlor-4-methylphenyl)propan-1-on, technisch, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-1-(3-chloro-4-methylphenyl)propan-1-one |
| CAS Min. % | 80.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 261.55 |
| Reinheit (%) | Tech. |
| Güte | Technisch |