Learn More
2-Brom-1-(3-phenylisoxazol-5-yl)ethan-1-on, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10062264
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10062264 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10089481 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10062264 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB04811EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 14731-14-7
Summenformel C11H8BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 266.09
MDL-Nummer MFCD00173898
InChI-Schlüssel XTBXGZOVSCTNEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoacetyl-3-phenylisoxazole, 2-bromo-1-3-phenylisoxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-phenylisoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-phenyl-isoxazol-5-yl-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-3-phenyl-5-isoxazolyl, pubchem8717, buttpark 43\57-72
PubChem CID 2735532
IUPAC-Name 2-Brom-1-(3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl)ethanon
SMILES BrCC(=O)C1=CC(=NO1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(3-phenylisoxazol-5-yl)ethan-1-one
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 266.09
Reinheit (%) 95%