Learn More
2-Bromo-1-(3-thienyl)-1-Ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10041694
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10041694 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10041694 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC13105DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1468-82-2
Summenformel C6H5BrOS
Molekulargewicht (g/mol) 205.07
MDL-Nummer MFCD02677695
InChI-Schlüssel TXEJYUFJFSPCHH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776379
SMILES BrCC(=O)C1=CSC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(3-thienyl)-1-ethanone
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Synonym 2-bromo-1-3-thienyl-1-ethanone, 2-bromo-1-thiophen-3-yl ethanone, 3-bromoacetylthiophene, 3-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-thienyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-3-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-3-thienyl, 2-bromo-1-thien-3-yl-1-ethanone
IUPAC-Name 2-bromo-1-(thiophen-3-yl)ethan-1-one
Formelmasse 205.07
Reinheit (%) 97%