Learn More
2-Brom-1-(4-chlorphenyl)-2-Phenylethan-1-on, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10334332
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10334332 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10394372 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10334332 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. DP00542CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1889-78-7
Summenformel C14H10BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 309.59
MDL-Nummer MFCD00052201
InChI-Schlüssel OBEFSOTWERFWSZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenylethan-1-one, 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenylethanone, 1-4-chlorophenyl-2-bromo-2-phenylethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenyl-ethanone, alpha-bromo-alpha-phenyl-4'-chloroacetophenone, ethanone,2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenyl
PubChem CID 2777295
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(Br)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-phenylethan-1-one
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel C6H5CHBrC(O)C6H4Cl
Menge 250 mg
IUPAC-Name 2-Brom-1-(4-chlorphenyl)-2-phenylethan-1-on
Formelmasse 309.59
Reinheit (%) 95%