Learn More
2-Brom-1-(4-chlorphenyl)-2-Phenylethan-1-on, ≥95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-phenylethan-1-one |
| CAS Min. % | 94.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Strukturformel | C6H5CHBrC(O)C6H4Cl |
| Menge | 1 g |
| IUPAC-Name | 2-bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-phenylethan-1-one |
| Formelmasse | 309.59 |
| Reinheit (%) | 95% |