Learn More
2-Brom-1-(4-fluorphenyl)-1-propanon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15487858
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15487858 5 g 5 Gramm
15477858 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487858 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61338.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 345-94-8
Summenformel C9H8BrFO
Molekulargewicht (g/mol) 231.064
MDL-Nummer MFCD11131405
InChI-Schlüssel QKHHCXOSPQAQQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-fluorophenyl propan-1-one, 2-bromo-1-4-fluorophenyl-1-propanone, acmc-209i8k, 2-bromo-4'-fluoropropiophenone, 4-fluoro-alpha-bromopropiophenone, 1-4-fluorophenyl-2-bromo-1-propanone, 2-bromo-1-4-fluorophenyl-propan-1-one
PubChem CID 13051652
IUPAC-Name 2-Brom-1-(4-Fluorphenyl)propan-1-on
SMILES CC(C(=O)C1=CC=C(C=C1)F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1-propanone
Menge 5 g
Formelmasse 231.06
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest