Learn More
2-Brom-1-(4-isobutylphenyl)propan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10682263
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10682263 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10446672 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10682263 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RH01005EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 80336-64-7
Summenformel C13H17BrO
Molekulargewicht (g/mol) 269.18
MDL-Nummer MFCD00831700
InChI-Schlüssel SVGMFVCPJFHTRE-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromo-1-4-isobutylphenyl propan-1-one, 2-bromo-1-4-2-methylpropyl phenyl propan-1-one, 1-4-isobutylphenyl-2-bromo-1-propanone, 2-bromo-4'-2-methylprop-1-yl propiophenone, 2-bromo-1-4-2-methylpropyl phenyl-1-propanone, 2-bromanyl-1-4-2-methylpropyl phenyl propan-1-one, 1-propanone,2-bromo-1-4-1,1-dimethylethyl phenyl
PubChem CID 2735576
IUPAC-Name 2-Brom-1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propan-1-on
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(4-isobutylphenyl)propan-1-one
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CH3CH(Br)C(O)C6H4CH2CH(CH3)2
Menge 10 g
Formelmasse 269.18
Reinheit (%) 97%