Learn More
2-Brom-1-[4-methyl-2-(2-pyrazinyl)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanon, ≥90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10612443
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10612443 250 mg -
10622443 1 g 1 Gramm
10173384 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10612443 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC19805CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 423768-43-8
Summenformel C10H8BrN3OS
Molekulargewicht (g/mol) 298.158
MDL-Nummer MFCD03407321
InChI-Schlüssel PQWKERRFBZJRSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-methyl-2-2-pyrazinyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-pyrazin-2-yl thiazol-5-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-methyl-2-2-pyrazinyl-5-thiazolyl, 2-bromo-1-4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 5-bromoacetyl-4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazole, 2-bromo-1 4-methyl-2-2-pyrazinyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-one
PubChem CID 2776507
IUPAC-Name 2-Brom-1-(4-Methyl-2-Pyrazin-2-yl-1,3-Thiazol-5-yl)Ethanon
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=NC=CN=C2)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-[4-methyl-2-(2-pyrazinyl)-1, 3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 298.16
Reinheit (%) 90%