Learn More
2-Brom-1,4-naphthochinon, TRC
Artikelnummer. 30341256
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30341256 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341256 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6876751G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1,4-naphthoquinone
CAS 2065-37-4
Summenformel C10H5BrO2
Menge 1 g
Synonym 2-Bromo-1,4-naphthalenedione, 2-Bromo-p-naphthoquinone, 2-Bromonaphthoquinone, 3-Bromo-1,4-naphthoquinone, NSC 401097
InChI-Formel InChI=1S/C10H5BrO2/c11-8-5-9(12)6-3-1-2-4-7(6)10(8)13/h1-5H
SMILES BrC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-Name 2-Bromnaphthalin-1,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 237.05