Learn More
2-Brom-1-(4-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)phenyl)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30339878
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30339878 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339878 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB7013251G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(4-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)phenyl)ethanol
CAS 2514961-33-0
Summenformel C14 H23 Br O2 Si
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H23BrO2Si/c1-14(2,3)18(4,5)17-12-8-6-11(7-9-12)13(16)10-15/h6-9,13,16H,10H2,1-5H3
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(cc1)C(O)CBr
IUPAC-Name 2-Brom-1-[4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyphenyl]ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 331.321
Formelmasse 330.065