Learn More
2-Brom-1-(4-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)phenyl)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30329609
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30329609 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329609 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB701325250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(4-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)phenyl)ethanol
CAS 2514961-33-0
Summenformel C14 H23 Br O2 Si
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H23BrO2Si/c1-14(2,3)18(4,5)17-12-8-6-11(7-9-12)13(16)10-15/h6-9,13,16H,10H2,1-5H3
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(cc1)C(O)CBr
IUPAC-Name 2-Brom-1-[4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyphenyl]ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 331.321
Formelmasse 330.065