Learn More
2-Bromo-1-(4-thien-3-ylphenyl)ethanon, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10295564
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10295564 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10295564 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC48705DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(4-thien-3-ylphenyl)ethanone
CAS 879896-53-4
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C12H9BrOS
MDL-Nummer MFCD08435894
Menge 1 g
Synonym 2-bromo-1-4-thien-3-ylphenyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-3-thienyl phenyl, 2-bromo-1-4-thiophen-3-yl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-thiophen-3-yl phenyl ethan-1-one
InChI-Schlüssel ZTZQYKSMNMDCKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrCC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CSC=C1
IUPAC-Name 2-bromo-1-[4-(thiophen-3-yl)phenyl]ethan-1-one
Molekulargewicht (g/mol) 281.17
PubChem CID 18525829
Formelmasse 281.17
Reinheit (%) 95%